Bis(tributyltin)sulphate ≥97%
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
39624.09EA 16.8 EUR
39624.09 39624.18
Bis(tributyltin)sulphate ≥97%
Bis(tributyltin)sulphate
Formule: C₂₄H₅₄O₄SSn₂
MW: 676,18 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00185908
CAS nummer: 26377-04-8
EINECS: 247-634-6
UN: 3146
ADR: 6.1,III