2,2,2-Trifluoroethyl acetate ≥97%
Leverancier: Thermo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
L16871.22EA 206 EUR
L16871.22 L16871.14
2,2,2-Trifluoroethyl acetate ≥97%
2,2,2-Trifluoroethyl acetate
Formule: C₄H₅F₃O₂
MW: 142,08 g/mol
Kookpunt: 78 °C
Dichtheid: 1,258
Vlampunt: 11 °C (51 °F)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00198018
CAS nummer: 406-95-1
UN: 3272
ADR: 3,II