In-line spuitfilters, Nalgene®
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Nalgene®
513-2221EA 137 EUR
513-2221 513-2222
In-line spuitfilters, Nalgene®
Filters Spuitfilters
Deze spuitfilters met PTFE-membraan en PP behuizing worden gebruikt voor tafelfermentoren, in-line gasfiltratie voor steriele lucht of CO₂ en ook om vacuümpompen te beschermen tegen beschadiging van waterige oplossingen. Ze zijn ook ontworpen voor het filteren van agressieve chemicaliën en oplosmiddelen zoals gebruikt in GC en HPLC.