IJsemmers, achthoekig, met deksel
Leverancier: Brand
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
BRND156100EA 175 EUR
BRND156100
IJsemmers, achthoekig, met deksel
IJscontainers
Polyurethaanschuim.
  • Uitstekende isolerende eigenschappen
  • Stevig, achthoekig ontwerp voor betere stabiliteit
  • Met schuinaflopende rand en gegoten handvatten
  • Geschikt voor chemische desinfectie
  • Bedrijfstemperatuur −196 °C tot +95 °C
De emmers zijn ideaal voor monsteropslag, voor de handhaving van de warme of koude temperatuur van flessen, reageerbuizen, oplossingen en culturen. Geschikt voor gebruik met droogijs, waterijs, zoutoplossing. Voor koude opslag op de werktafel.