Automatische stropipet, vast volume, SP100
Leverancier: VWR, part of Avantor
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
VWR®
710-1021EA 185 EUR
710-1021
Automatische stropipet, vast volume, SP100
Pipetten Rietpipetten
De luchtverplaatsingspipet met twee vooraf gekalibreerde stappen maakt pipetteren van 1 en 0,1 ml mogelijk van dezelfde vloeistof. Ideaal alternatief voor glazen pipetten met schaalverdeling bij het uitvoeren van seriële 1:10-verdunningen in de bacteriologie.
  • Soepel te activeren, uitstekende ergonomie en gemakkelijk te onderhouden, reinigen en desinfecteren
  • Twee vooraf gekalibreerde vaste volumes - geen instelling vereist
  • Onafhankelijke kalibratie van beide volumes
  • Verwisselbaar PE beschermingsfilter voor tuit
  • Justip™-systeem voor hoogteverstelling van tipejector
  • Autoclaveerbaar
Opgelet: *De product(en) op deze pagina vallen buiten het toepassingsgebied van de EU-richtlijn 2019/904