Aceton ≥99.8%, HiPerSolv CHROMANORM® for HPLC
Leverancier: VWR Chemicals
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
Synoniemen:
Propanone
Filtered through a 0.2 µm filter, packaged under nitrogen.
20067.320EA
102
EUR
20067.320
20067.290
Aceton ≥99.8%, HiPerSolv CHROMANORM® for HPLC
Aceton
Formule:
CH₃COCH₃ MW: 58,08 g/mol Kookpunt: 56,2 °C (1013 hPa) Smeltpunt: –95,4 °C Dichtheid: 0,792 g/cm³ (20 °C) Vlampunt: <–20 °C (gesloten beker) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00008765 CAS nummer: 67-64-1 EINECS: 200-662-2 UN: 1090 ADR: 3,II Bereik: 01-2119471330-49 Merck Index: 13,00067 |
Specification Test Results
Assay (on anhydrous substance) | Min. 99.8 % |
Acidity | Max. 0.0005 meq/g |
Alkalinity | Max. 0.0002 meq/g |
Evaporation residue | Max. 5 ppm |
Water | Max. 0.2 % |
Absorbance (345 nm) | Max. 0.3 |
Absorbance (350 nm) | Max. 0.1 |
Absorbance (360 nm) | Max. 0.01 |
Transmittance (345 nm) | Min. 50 % |
Transmittance (350 nm) | Min. 80 % |
Transmittance (360 nm) | Min. 98 % |