Netherlands
Bestelling invoeren
Ethylacetaat, EMPLURA®, Supelco®
  8.22277.2500
 :  Merck
   Veiligere gezondheid van mens en milieu
 :  
undefined
Ethylacetaat, EMPLURA®, Supelco®
  8.22277.2500
 :  Merck
   Veiligere gezondheid van mens en milieu
 :  
76,50 €
  1 * 2,5 L
  • Verpakking:
    Plastic bottle
  • VPE:
    2,5 L
  • Seq:
    5096
  • Environmentally Preferable:
    Veiligere gezondheid van mens en milieu
  • Milieu certificering:
    Chem21 Solvent Selection Guide recommended by default and after discussion
 :
 :88.11 g/mol
 :13,03792
 :77,1 °C (1013 hPa)
 :–83 °C
 :0,902 g/cm³ (20 °C)
 :–4 °C
 :Kamertemperatuur
 :205-500-4
 :1173
 :3,II
 :M-Clarity™ quality level = MQ200
 :01-2119475103-46
 :GHS02
 :GHS07
 :141-78-6
 :CH₃COOC₂H₅
 :MFCD00009171