1,1,1-Trifluoroacetylacetone 98%
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
ACRO216710250EA 134.1 EUR
ACRO216710250 ACRO216711000 ACRO216710100
1,1,1-Trifluoroacetylacetone 98%
1,1,1-Trifluoroacetylacetone
Formule: C₅H₅F₃O₂
MW: 154,09 g/mol
Kookpunt: 105…107 °C (760 mmHg)
Dichtheid: 1,27 g/cm³
Vlampunt: 26 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00000427
CAS nummer: 367-57-7
EINECS: 206-698-5
UN: 1224
ADR: 3,III
Order Now
Specification Test Results
Appearance Clear light yellow to orange Liquid (May darken on storage)
Infrared spectrum Conforms
GC ≥97.5 %