Diethylether ≥99% stabilised, GPR RECTAPUR®
Leverancier: VWR Chemicals
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Stabilisatie: Stabilised with BHT (2,6-Di-Tert-Butyl-4-Methylphenol; Ionol) 4-7 ppm
23809.328EA 71.5 EUR
23809.328 23809.294 23809.363 PRLS23809.550 23809.465
Diethylether ≥99% stabilised, GPR RECTAPUR®
Diethylether
Formule: (CH₃CH₂)₂O
MW: 74,12 g/mol
Kookpunt: 35 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: –123 °C
Dichtheid: 0,7135 g/cm³ (20 °C)
Vlampunt: –40 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00011646
CAS nummer: 60-29-7
EINECS: 200-467-2
UN: 1155
ADR: 3,I
Bereik: 01-2119535785-29
Merck Index: 12,03852
https://nl.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/02/58/730258.jpg
Order Now
Specification Test Results
Assay Min. 99 %
Assay (Ionol/BHT) 4 - 10 ppm
Acidity Max. 0.0003 meq/g
Evaporation residue Max. 20 ppm
Water Max. 0.2 %