Houd mijn sessie geopend
Eindigt in 
De sessie is verlopen
Uw sessie is verlopen. Voor uw veiligheid bent u uitgelogd.
Wilt u opnieuw inloggen?
Dispergeerders, LABOR-PILOT 2000/4
Leverancier: IKA
DISPAX-REACTOR®
De LABOR-PILOT is een compacte en multifunctionele inline dispergeermachine voor in het laboratorium. Hij is ontworpen voor het mengen, homogeniseren, emulgeren, suspenderen en natmalen van vaste stoffen en vloeistoffen. De LABOR-PILOT 2000/4 is geschikt voor een groot aantal toepassingen, in het bijzonder in de chemische, cosmetische, farmaceutische, kunststof-, kleur- en voedselindustrie. Hij is ontworpen met geavanceerde technologie en beschikbaar met zes uitwisselbare modules.
  • Flexibiliteit en gebruiksgemak: Eén machine is geschikt voor veel toepassingen en diverse processen
  • In combinatie met de inline machine van de 2000 serie zorgt de machine voor een naadloze overgang van processen in het laboratorium tot de productie, met behoud van de productkwaliteit
  • Eenvoudige en snelle wisseling van modules en omvorming naar een apparaat dat inzetbaar is in een fabriek
  • Geschikt voor CIP en SIP
  • Geïntegreerde elektronische controle via de LABOR-PILOT-CONTROLLER
Hij kan aangepast worden om te voldoen aan bepaalde procedurele vereisten. Belangrijke procesparameters zoals de omtreksnelheid, geometrie van het gereedschap en de mengkamer zijn structureel identiek aan de IKA 2000 inline productiemachines: UTL, DR, DRS, MHD, MK en MKO. Bijgevolg garandeert de LABOR-PILOT een betrouwbare schaalvergroting door de mogelijkheid om dezelfde methode te gebruiken van formuleringsontwikkeling tot massaproductie. De dispergeermachine LABOR-PILOT 2000/4 kan met de LABOR-PILOT-CONTROLLER opgewaardeerd worden tot een dispergeermachine met hoge snelheid.
De LABOR-PILOT 2000/4 verschilt van de alternatieve machine PROCESS-PILOT 2000/4 dankzij de technologie voor aangebrachte afdichting en twee extra procesmodules voor poeders in recirculatiemodus. We raden de machine PROCESS-PILOT aan voor werkzaamheden onder druk/vacuüm en met verhoogde temperaturen of schurende materialen. De basis inline machine is uitgerust met de single-stage dispergeermodule ULTRA-TURRAX® UTL. Hij is meest geschikt voor batchtoepassingen en kan aangepast worden voor de productie van dispergeringen van ruw tot fijn. Vergeleken met een standaard roerder wordt de mengtijd tot 50% verlaagd. Afhankelijk van de toepassing kan de basiseenheid snel aangepast worden met verschillende modules.
De DISPAX-REACTOR® DR module vormt de LABOR-PILOT om in een multi-stage dispergeermachine met hoge capaciteit voor reductie tot fijne deeltjes. Na slechts één cyclus bereikt de DR-module doorgaans fijne dispergeringen met een extreem kleine deeltjesgrootte. Het apparaat garandeert ook een optimale homogeniteit, wat een belangrijke voorwaarde op lange termijn is voor de stabiliteit van de emulsies of suspensies.
De MHD-module is ontworpen voor een volledige en voortdurende integratie van poeders in vloeistoffen. Bij het gebruik van deze module wordt de mengverhouding van vaste en vloeibare stoffen volumetrisch of gravimetrisch geregeld. Afhankelijk van de producteigenschappen is dispergering met viscositeit tot 50 Pas of vaste inhoud tot 80 % mogelijk na slechts één cyclus.
De modules Colloid Mill MK en Cone Mill MKO worden gebruik voor het nat- of fijnmalen van harde en korrelige basismaterialen of voor de productie van de fijnste emulsies en ook voor het verhogen van de kwaliteit van afgewerkte dispergeringen. De MK module bestaat uit twee kegels met stromingskanalen in verschillende richtingen op hun oppervlakken. De kegels kunnen tot een minimumafstand dichterbij elkaar geplaatst worden, hierdoor verandert de wrijving en dus ook het debiet. Door het maalgat te verstellen kan de gewenste deeltjesgrootte geregeld worden. De MKO module werkt geheel volgens hetzelfde principe als de MK module met als uitzondering dat de uitlaatzijde van de kegels gecoat is met schuurbestendig wolfraamcarbide. Dit resulteert in een groter wrijvingsoppervlak waardoor er nog fijnere suspensies gemaakt kunnen worden bij een lager debiet.
Order
Expand All / Collapse All
Omschrijving VPE VWR catalogus nummer Hoeveelheid
Dispergeerders, LABOR-PILOT met klemverbinding 1 IKAAU103694
LABOR-PILOT Controller
Omschrijving VPE VWR catalogus nummer Hoeveelheid
Controller, 1,5 kW, LABOR-PILOT 1 IKAAT054916
Modules
Omschrijving VPE VWR catalogus nummer Hoeveelheid
DISPAX-REACTOR®-module voor LABOR-PILOT 1 IKAAT055013
MHD-module voor LABOR-PILOT 1 IKAAT055142
MK-module voor LABOR-PILOT 1 IKAAT054917
MKO-module voor LABOR-PILOT 1 IKAAT061069
Generate Barcodes Barcode Label Format: 
Generate PDF Catalog Page
Specificaties
Model LABOR-PILOT 2000/4
Volume H₂O (ml) Debiet: 300 - 700 l/h
Toerentalbereik (min-1) 3160 - 13750 (met PILOT controller)
Motorvermogen (W) 1500
W×D×H (mm) 450×250×350
Weight (kg) 36
WRITE A REVIEW
Need help?
  • Whatever you have to say, positive or negative, is important to us.
  • Providing feedback takes only seconds.
  • Your feedback will be made available to the public on the web.
VWR.com will publish your name as vwr.com user.
You can use this name, or edit and save a nickname.
We recommend authors use their first and last initial.
Please confirm the industry you work in
Example: Pharmaceutical
Please confirm your role
Example: Clinical Trial Assistant
Please confirm your location
Example: New York, NY
REVIEWS (0)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Sort all by:
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Indicate the Lot Number. This field is mandatory. Enter 'X' if unknown for VWR Chemicals. Enter a space if unknown for Merck Chemicals
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Of
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Omschrijving Catalogus nummer Availability Unit Uw prijs Price Per Hoeveelheid