Netherlands
Bestelling invoeren
1,5-Pentanediol 98%
1,5-Pentanediol 98%
Certificaten
undefined
1,5-Pentanediol 98%
Certificaten
Specificaties
  • Environmentally Preferable:
Specificaties
Specificatie testresultaten
  • Appearance:
    Clear colorless Viscous liquid
  • Infrared spectrum:
    Conforms
  • Refractive index:
    1.4490 to 1.4510 (20°C, 589 nm)
  • GC:
    ≥97.5 %
  • Elemental Analysis:
    51.20 to 55.47 % C
  • Residue after evaporation:
    ≤0.01 %
  • Peroxides:
    ≤50 ppm
Specificatie testresultaten
Gerelateerde informatie
Productinformatie
  • Catalogus #
    Leverancier #
    Verpakking
    VPE
    Beschikbaarheid
    Prijs
  • ACRO129951000
    129951000
    Glass bottle for solids
    100 g
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 100 g
    1 * 100 g - 21,00 €
    21,00 €
    1 * 100 g
       21,00 €
  • ACRO129955000
    129955000
    Glass bottle for solids
    500 g
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 500 g
    1 * 500 g - 58,40 €
    58,40 €
    1 * 500 g
       58,40 €
  • ACRO129950010
    129950010
    Glass bottle for solids
    1 kg
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 kg
    1 * 1 kg - 91,70 €
    91,70 €
    1 * 1 kg
       91,70 €
  • ACRO129950050
    129950050
    Metal drum
    5 kg
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 5 kg
    1 * 5 kg - 378,00 €
    378,00 €
    1 * 5 kg
       378,00 €