n-Dotetracontane, Supelco®
Leverancier: Merck
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
M-Clarity™ quality level = MQ100
44250-100MGEA 86.1 EUR
44250-100MG
n-Dotetracontane, Supelco®
n-Dotetracontane
Formule: H₃C(CH₂)₄₀CH₃
MW: 591,14 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
CAS nummer: 7098-20-6