n-Eicosane, Supelco®
Leverancier: Merck
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
M-Clarity™ quality level = MQ100
44818-1GEA 21.3 EUR
44818-1G 44818-5G
n-Eicosane, Supelco®
n-Eicosane
Formule: H₃C(CH₂)₁₈CH₃
MW: 282,55 g/mol
Kookpunt: 342,7 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: 34…37 °C
Dichtheid: 0,932 g/cm³ (20 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00009344
CAS nummer: 112-95-8
EINECS: 204-018-1