n-Heneicosane, Supelco®
Leverancier: Merck
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
M-Clarity™ quality level = MQ100
51523-1GEA
61.5
EUR
51523-1G
51523-5G
n-Heneicosane, Supelco®
n-Heneicosane
Formule:
H₃C(CH₂)₁₉CH₃ MW: 296,58 g/mol Kookpunt: 356 °C (1013 hPa) Smeltpunt: 40…41 °C Dichtheid: 0,7919 g/cm³ (20 °C) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00009346 CAS nummer: 629-94-7 EINECS: 211-118-9 |