n-Octaan ≥95%, TECHNICAL
Leverancier: VWR Chemicals
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
26024.292EA 55.8 EUR
26024.292
n-Octaan ≥95%, TECHNICAL
n-Octaan
Formule: H₃C(CH₂)₆CH₃
MW: 114,23 g/mol
Kookpunt: 126 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: –57 °C
Dichtheid: 0,703 g/cm³ (20 °C)
Vlampunt: 8 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00009556
CAS nummer: 111-65-9
EINECS: 203-892-1
UN: 1262
ADR: 3,II
Merck Index: 12,06847
https://nl.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/79/71/737971.jpg
Order Now
Specification Test Results
Assay Min. 95 %