1-Bromo-3,3-dimethylbutanone
Leverancier: Thermo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
MAYBCD08380EAEA 0 EUR
MAYBCD08380EA MAYBCD08380.50 MAYBCD08380.1
1-Bromo-3,3-dimethylbutanone
1-Bromo-3,3-dimethylbutanone
Formule: C₆H₁₁BrO
MW: 179,06 g/mol
Kookpunt: 47…49 °C (1 mmHg)
Smeltpunt: 76 °C
Dichtheid: 1,3508 g/cm³ (0 °C)
Bewaar temperatuur: Vriezer
MDL Nummer: MFCD00000206
CAS nummer: 5469-26-1
EINECS: 226-794-0
UN: 2810
ADR: 6.1,II