2-Ethylhexanal 96%
Leverancier: Thermo Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
ACRO410090010EA
193
EUR
ACRO410090010
ACRO410092500
2-Ethylhexanal 96%
2-Ethylhexanal
Formule:
C₈H₁₆O MW: 128,21 g/mol Kookpunt: 163 °C (1013 hPa) Smeltpunt: –90 °C Dichtheid: 0,8195 g/cm³ Vlampunt: 50 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00006987 CAS nummer: 123-05-7 EINECS: 204-596-5 UN: 1191 ADR: 3,III |
Specification Test Results
Appearance | Clear colorless Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4140 to 1.4180 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥95 % |
Specific gravity | (20/20°C) 0.819 to 0.824 |
Acid value | ≤8 mg KOH/g |