2-Methylbutyraldehyde 95%
Leverancier: Thermo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
ACRO304470500EA 48.8 EUR
ACRO304470500 ACRO304472500
2-Methylbutyraldehyde 95%
2-Methylbutyraldehyde
Formule: C₅H₁₀O
MW: 86,13 g/mol
Kookpunt: 90 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: –100 °C
Dichtheid: 0,805 g/cm³
Vlampunt: 4 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00006984
CAS nummer: 96-17-3
EINECS: 202-485-6
UN: 3371
ADR: 3,II
Order Now
Specification Test Results
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3860 to 1.3940 (20°C, 589 nm)
Density (20°C) 0.8 to 0.81 g/cm³
GC ≥94 %
Acid value ≤10 mg KOH/g