Handpads, medium, 7440, Scotch-Brite™
Leverancier: 3M
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Scotch-Brite™
MMMA07440EA 129 EUR
MMMA07440
Handpads, medium, 7440, Scotch-Brite™
Schoonmaakdoekjes Reinigingskits en -pads
Deze pad is stevig en compact en is zeer agressief en duurzaam voor een snelle verspaning. De pad is uitstekend geschikt voor zware reiniging, ontbramen en afwerking. Kan worden gebruikt met de hand, met een handpadblok of op een inline schuurmachine.
  • Snijdt snel en verwijdert verontreinigingen en oxides in de meest veeleisende reinigings- en afwerkingstoepassingen
  • Biedt gelijkwaardige prestaties als staalwol van klasse 4
Abrasive mineraal: Aluminiumoxide van gemiddelde kwaliteit.