Handpads, ultrafijn, 7448, Scotch-Brite™
Leverancier: 3M
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
115-3007EA 22.1 EUR
115-3007 115-1752
Handpads, ultrafijn, 7448, Scotch-Brite™
Schoonmaakdoekjes Reinigingskits en -pads
Deze handpads kunnen worden gebruikt in plaats van staalwol voor het conditioneren van metalen oppervlakken en verfvoorbereiding. In tegenstelling tot fijne staalwol, zullen Scotch-Brite ™ -pads tijdens gebruik niet verscheuren, na gebruik roesten of fijne metalen splinters achterlaten.
  • Presteert als staalwol graad 00 zonder te versnipperen, te roesten of te splinteren
  • Pad voldoet aan onregelmatige oppervlakken en komt in hoeken zonder prestaties te verliezen
  • Reinigt metaal, composieten en andere materialen zonder het basismateriaal te wijzigen
  • Last- en hittebestendig non-woven web zorgt voor een consistente afwerking gedurende de levensduur van het kussen
Ideaal voor reinigen, blenden, voorbereiden en afwerken op metaal, hout, kunststoffen en composieten.