/
Netherlands
Products
Services
Digital Solutions
Applications
Support
About
Bestelling invoeren
6-Bromo-1-hexene 95%
:
Thermo Fisher Scientific
6-Bromo-1-hexene 95%
:
Thermo Fisher Scientific
:
2695-47-8
:
:
C₆H₁₁Br
:
MFCD00000269
:
163.06 g/mol
:
147 °C
:
1,217
:
54 °C (129 °F)
:
Kamertemperatuur
:
220-267-9
:
1993
:
3,III
:
GHS02
:
GHS07
msds_ALFAL12909
Organic Building Blocks and Intermediates
Thermo Scientific Acroseal 25 Years
Verpakking
VPE
L12909.03
L12909.03
Glass bottle for solids
1 g
1 * 1 g
1 * 1 g - 39,40 €
39,40 €
-
+
1 * 1 g
39,40 €
-
+
: L12909.03
: ALFAL12909.03
L12909.06
L12909.06
Glass bottle for solids
5 g
1 * 5 g
1 * 5 g - 146,00 €
146,00 €
-
+
1 * 5 g
146,00 €
-
+
: L12909.06
: ALFAL12909.06