Elektroporator, Eppendorf Eporator®
Leverancier: Eppendorf
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Eporator®
EPPE4309000.019EA 0 EUR
EPPE4309000.019 EPPE4309000.035
Elektroporator, Eppendorf Eporator®
Elektroporatiesystemen Elektroporatoren
De Eppendorf Eporator® is een compact apparaat ontworpen voor snelle en gecontroleerde elektroporatie van bacteriën, gisten en andere micro-organismen. Het apparaat heeft een intuïtieve bediening, een gebruiksvriendelijke programmering van standaardmethoden en een USB-poort waar experimentele gegevens eenvoudig via geëxporteerd en gedocumenteerd kunnen worden.
De Eppendorf Eporator® wordt gebruikt voor de transformatie van bacteriën, gist of micro-organismen met een optimale transformatie-efficiëntie van circa 5 ms tijdconstante. Het instrument wordt vooral gebruikt voor de levering van plasmide DNA, maar ook RNA, eiwitten en andere kleine moleculen.