Maatcilinders, laag model
Leverancier: Brand
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PLASTIBRAND®
BRND41638EA 43.3 EUR
BRND41638 BRND41628 BRND41662 BRND41620 BRND41654 BRND41648
Maatcilinders, laag model
Cilinders Maatcilinders
PP, low form, Class B.
  • Gejusteerd op (TC, In)
  • Schaalverdeling in reliëf
  • PP met hoge helderheid
Robuuste cilinders die bij blootstelling aan temperaturen tot 80 °C geen permanente overschrijding van de tolerantie/foutgrenzen zullen veroorzaken.