Oordoppen voor eenmalig gebruik, E-A-R™ Classic™ Soft
Leverancier: 3M
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
E-A-R™ Classic™
111-0849EA 66.8 EUR
111-0849 111-1104
Oordoppen voor eenmalig gebruik, E-A-R™ Classic™ Soft
Oordoppen Oordoppen voor eenmalig gebruik
Deze oordoppen bevatten een unieke combinatie van polyurethaanschuim dat opwarmt door de lichaamstemperatuur en zachter wordt, waardoor de oordoppen zich aanpassen aan de vorm van het gehoorkanaal.
  • Bieden efficiënte afdichting doordat de oordop zich naar het gehoorkanaal vormt
  • Structuuroppervlak biedt meer wrijving voor extra grip
  • Behoud van een efficiënte afdichting
Oordop is vochtbestendig en daarom ideaal voor warme en vochtige werkomgevingen.
SNR: 36 dB
Certificaten: EN 352-2
Opgelet: *Past altijd.
*Past altijd