VWR®, Gesilaniseerde vials
Leverancier: VWR
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
VWR®
548-1373EA 640 EUR
548-1373 548-1848
VWR®, Gesilaniseerde vials
flesjes
Bereik een betere gevoeligheid bij monsteranalyse door voorkoming van monster-glasreacties.
  • Ideaal voor zeer gevoelige HPLC-toepassingen
  • Gedeactiveerd glasoppervlak, waardoor reacties tussen polaire verbinden en het glas worden voorkomen
  • Ideaal voor amino's, eiwitten of fenolen
  • Hydrolytische klasse 1