VWR®, Trechters, Poeder
Leverancier: VWR
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
VWR®
221-0183EA 23.3 EUR
221-0183 221-0184 221-0185 221-0186 221-0187 221-0188
VWR®, Trechters, Poeder
Trechters Poedertrechters
Borosilicaat 3.3 glas.
  • Goede chemische en fysische eigenschappen
  • Zeer goede thermische weerstand
  • Snel en eenvoudig schoon te maken
Gladde binnenwanden. Voor het overbrengen van poeders of vloeistoffen.