Mini rollerapparaat, Wheaton®
Leverancier: Wheaton
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
WHEATON®
734-1163EA 882 EUR
734-1163
Mini rollerapparaat, Wheaton®
Apparaat voor rolflessen
Een rollerdek-kit kan bijgevoegd worden bij het rollercultuursysteem voor miniflessen om 4 extra flessen per dek te kunnen plaatsen. Er kunnen maximum 2 kits per systeem bijgevoegd worden.
Gewicht: 4.1 kg
Gewicht: 4,1 kg