Software voor calorimeters, CalWin C 6040
Leverancier: IKA
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
IKAA4040500EA 3030 EUR
IKAC4040500 IKAA4040500
Software voor calorimeters, CalWin C 6040
Software Laboratoriumsoftware
Software voor pc-controle en evaluatie voor alle IKA® calorimeters (C 200, C 2000, C 5000, C 7000, C 4000).
  • Print en bewaar meetprotocollen
  • Identificeer en registreer monsters
  • Bibliotheekfuncties
  • Gegevensoverdracht via COM naar EXCEL en ACCESS
  • Voorbewerkte werkbladen voor EXCEL (kan door de gebruiker geconfigureerd worden)
De software vereist een pc met een van de volgende besturingssystemen: Windows 95/98/ME/NT/2000 of XP en tenminste één vrije seriële interface en 50 MB beschikbare schijfruimte.
Leveringsinformatie: Geleverd met een C 5041.10 aansluitkabel.