Houd mijn sessie geopend
Eindigt in 
De sessie is verlopen
Uw sessie is verlopen. Voor uw veiligheid bent u uitgelogd.
Wilt u opnieuw inloggen?
  • Criteria
    • In Stock (1)
  • Leverancier
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Zoek binnen resultaten
Monsterverdelers
https://nl.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/97/65/18989765.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"11"
  List view Easy View (new)
Sorteer op:
Leverancier:  HAVER & BOECKER
Omschrijving:   De HAVER roterende monsterverdeler produceert kleine maar representatieve monsterhoeveelheden van vaste deeltjes en suspensies. Het combineert drie ve...
Leverancier:  HAVER & BOECKER
Omschrijving:   Voor verdeling van gezeefd materiaal in representatieve testzeefmonsters.
Leverancier:  Retsch GmbH
Omschrijving:   The Vibratory feeder is used for uniform continuous feed of pourable bulk materials and fine powders.
Leverancier:  Retsch GmbH
Omschrijving:   Rotating Tube Divider, PT 200 complete unit including bottom cone (with 1 quick release sample outlet, max dividing ratio 1:5), vibratory feeder DR100-75 and data cable, 10 sample bottles ( 500 ml) and collecting receptacle 30 litres. , Bulk materials, Max. invoergrootte (mm): ≤ 10 mm, Toerental (min-1): 50
Leverancier:  Retsch GmbH
Omschrijving:   Spleetverdelers worden gebruikt voor het eenvoudig verdelen van alle soorten bulkmaterialen. Ideaal voor het ter plaatste reduceren van monstermateria...
Catalogus nummer: (411-3311)
Leverancier:  Retsch GmbH
Omschrijving:   Roterende monsterverdeler PT 100 voor representatieve verdeling van monsters. Deze procedure garandeert een zeer hoge mate van verdelingsnauwkeurighei...
UOM:  1 * 1 ST
Leverancier:  ENDECOTTS
Omschrijving:   Endecotts hand held sample dividers will subdivide material samples into two smaller portions by a single pass. Further subdivisions can be attained b...
Leverancier:  Bel-Art
Omschrijving:   Provides an efficient method of preparing subsamples of collected water-sediment mixtures from stream flows for water quality analysis.
Call for Price
Stock for this item is limited, but may be available in a warehouse close to you. Please make sure that you are logged in to the site so that available stock can be displayed. If the call is still displayed and you need assistance, please call us at 1-800-932-5000.
Stock for this item is limited, but may be available in a warehouse close to you. Please make sure that you are logged in to the site so that available stock can be displayed. If the call is still displayed and you need assistance, please call us at 1-800-932-5000.
This product is marked as restricted and can only be purchased by approved Shipping Accounts. If you need further assistance, email VWR Regulatory Department at Regulatory_Affairs@vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Dit artikel is geblokkeerd voor uw organisatie. Neem contact op met uw inkoopafdeling voor meer informatie
Het orginele artikel is niet langer beschikbaar. Het alternatief dat wordt getoond is beschikbaar
Dit artikel is vervallen en leverbaar zolang de voorraad strekt. Binnen de VWR catalogus kunt u zoeken op alternatieven. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met customer service: 020-4808410.
1 - 8  Of 11
  1  2  Volgende