Chloorbenzeen ≥99%, GPR RECTAPUR®
Leverancier: VWR Chemicals
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
22702.367EA 140 EUR
22702.367 22702.323 22702.298 22702.460
Chloorbenzeen ≥99%, GPR RECTAPUR®
Chloorbenzeen
Formule: C₆H₅Cl
MW: 112,56 g/mol
Kookpunt: 130 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: –45 °C
Dichtheid: 1,11 g/cm³ (20 °C)
Vlampunt: 28 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00000530
CAS nummer: 108-90-7
EINECS: 203-628-5
UN: 1134
ADR: 3,III
Bereik: 01-2119432722-45
Merck Index: 13,02139
https://nl.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/08/56/750856.jpg
Order Now
Specification Test Results
Assay Min. 99 %
Boiling point 131 - 133 °C
Density (20/4) 1.100 - 1.110
Evaporation residue Max. 50 ppm