Meerkanaalspipetten, mechanisch, variabel volume, ultrahoge prestaties (UHP)
Leverancier: VWR, part of Avantor
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
VWR® UHP
613-1500EA 931 EUR
613-1500 613-1499 613-1506 613-1494 613-1496 613-1495 613-1498 613-1497
Meerkanaalspipetten, mechanisch, variabel volume, ultrahoge prestaties (UHP)
Pipetten Micropipetten
De VWR-pipetten voor ultrahoge prestaties bieden superieure nauwkeurigheid en precisie, met een ongeëvenaard en bewezen ergonomisch ontwerp dat zowel licht als duurzaam is.
  • Getest op laagste zuigerkracht
  • Universele tipmogelijkheid
  • Automatisch te vergrendelen volumeregelingswiel
  • Afwerpsysteem voor tips met hendel en kleurgecodeerd voor volumeherkenning
  • Eenvoudige interne kalibratie en onderhoud
  • Volledig autoclaveerbaar