Eenkanaalspipetten, mechanisch, variabel volume, ultrahoge prestaties (UHP)
Leverancier: VWR, part of Avantor
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
VWR® UHP
613-1490EA 298 EUR
613-1490 613-1628 613-1489 613-1488 613-6968 613-6967 613-6966 613-5464 613-1492 613-1491 613-1493 613-5463 613-6965 613-5467
Eenkanaalspipetten, mechanisch, variabel volume, ultrahoge prestaties (UHP)
Pipetten Micropipetten
De VWR-pipetten voor ultrahoge prestaties bieden superieure nauwkeurigheid en precisie, met een ongeëvenaard en bewezen ergonomisch ontwerp dat zowel licht als duurzaam is.
  • Getest op laagste zuigerkracht
  • Universele tipmogelijkheid
  • Automatisch te vergrendelen volumeregelingswiel
  • Afwerpsysteem voor tips met hendel en kleurgecodeerd voor volumeherkenning
  • Eenvoudige interne kalibratie en onderhoud
  • Volledig autoclaveerbaar