VWR® VWB, Waterbaden
Leverancier: VWR
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
VWR®
462-0241EA 710 EUR
462-0241 462-0244
VWR® VWB, Waterbaden
Baden Waterbaden, ongeroerd
Waterbaden met dubbelwandige behuizing van roestvrij staal (binnenkant) en plaatstaal met poedercoating (buitenkant). De temperatuur wordt gelijkmatig verdeeld door een vlakke radiator. Elektronische PID-regelaar met digitale temperatuurinstelling biedt hoge temperatuurstabiliteit.
  • Temperatuurbereik omgevingstemperatuur 5 tot 100 °C
  • Digitale temperatuurindicator met drie door de gebruiker gedefinieerde vaste temperaturen
  • In de stand-bymodus toont het display de restwarmte, het display toont ook wanneer de stroom en verwarming zijn ingeschakeld
  • Temperatuurstabiliteit: ±0,2 K
  • Digitale temperatuurweergave en instelling 0,1 °C
Er kan een digitale timer worden ingesteld, zodat het waterbad de gewenste temperatuur behoudt nadat het timeralarm is afgegaan. De baden zijn voorzien van een aftapkraan en zijn beveiligd tegen ‘drooglopen’ doordat de heater automatisch uitschakelt als de vloeistof bijna op is. Opmerking: Baden zijn geclassificeerd als veiligheidsklasse 1, waardoor bediening zonder toezicht mogelijk is bij gebruik met niet-ontvlambare vloeistoffen.
Leveringsinformatie: Wordt standaard geleverd met scharnierdeksel van transparant polycarbonaat en uitneembare legplaat.
Opgelet: * T = kamertemperatuur