Laboratoriummessen
Leverancier: RSG Solingen
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
233-0148EA 145 EUR
233-0148 233-0149 233-0146 233-0147
Laboratoriummessen
Messen
Deze keramische laboratoriummessen hebben extreem harde lemmets die bestendig zijn tegen chemicaliën, breuken en roest.
  • Antimagnetisch en licht
  • Afwasmachinebestendig
  • Langdurig scherp