3,5-Difluorobenzonitrile ≥99%
Leverancier: Thermo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
B21347.06EA 38.9 EUR
B21347.06 B21347.14
3,5-Difluorobenzonitrile ≥99%
3,5-Difluorobenzonitrile
Purity: 99%
CAS No.: 64248-63-1
Molecular Formula: C7H3F2N
Formula Weight: 139.11
Melting Point: 83-88°
Boiling Point: 160°
UN No.: 3439
MDL No.: MFCD00010311
Formule: C₇H₃F₂N
MW: 139,1 g/mol
Kookpunt: 160 °C
Smeltpunt: 83…88 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00010311
CAS nummer: 64248-63-1
EINECS: 264-752-3
UN: 3439
ADR: 6.1,III