Methyl orange
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Certificaten
Over dit artikel
CAS-nummer:547-58-0
:
Formule:C₁₄H₁₄N₃NaO₃S
MDL-nummer:MFCD00007502
:327.34 g/mol
Merck index:14,6105
Kokend Pt:∼90 °C (1013 hPa)
Smelten Pt:>300 °C
Dichtheid:∼1 g/cm³ (20 °C)
Flits Pt:38 °C
Temperatuur bij opslag:Ambient
EINECS:208-925-3
UN:3143
ADR:6.1,III
:GHS06
Gerelateerde informatie
Productinformatie
- Catalogus #Leverancier #Pack typePkBeschikbaarheidPrijs
- Supplier Article Number: A17604.22Local Article Number: ALFAA17604.22
- Supplier Article Number: A17604.36Local Article Number: ALFAA17604.36