Glasvezelfilters, VWR®
Leverancier: VWR, part of Avantor
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
VWR®
516-0872EA 48.9 EUR
516-0872 516-0873 516-0870 VWRU28297-289 516-0871 516-0890 516-0858 516-0859 516-0878 516-0879 VWRU28333-129 516-0876 516-0953 516-0877 VWRU28333-127 516-0874 516-0875 VWRU28297-978 516-0883 516-0344 516-0861 516-0345 516-0862 516-0884 516-0881 516-0860 VWRU28297-510 516-0882 516-0343 516-0869 516-0889 516-0867 516-0868 516-0887 516-0865 516-0348 516-0866 516-0888 516-0863 516-0885 516-0346 516-0886 516-0864 516-0347
Glasvezelfilters, VWR®
Filters Glasvezelfilters
Bindmiddelvrij glasvezelfilter dat zich kenmerkt door hoog debiet, hoge beladingscapaciteit, goede thermische tolerantie en uitstekende neerslagretentie.
Type 691: Ideaal voor radio-immunoassays van zwakke bètastralers met scintillatietelling en voor filtratie van neergeslagen eiwitten, cellen en celresten.
Worden ook gebruikt voor gravimetrische bepaling van zwevende deeltjes en bewaking van luchtvervuiling.
Type 692: Aanbevolen voor gebruik bij filtratie van gesuspendeerde vaste stoffen in industriële effluenten en als voorfilters voor membranen.
Type 693: Worden gebruikt voor zuivering en bewaking van gesuspendeerde vaste stoffen in afvalwater en water, of in de mariene chemie voor filtratie van specifieke componenten uit zeewater, of in de biochemie voor celvergaring bij RIA-procedures en voor de analyse van bindmiddelen.
Type 696: Worden gebruikt voor filtratie en bewaking van luchtvervuiling en water, en voor celvergaring.
Type 698: Dankzij de hogere efficiëntie voor partikelretentie van kleinere deeltjes, vergeleken met andere glasvezeltypen, is 698 geschikt voor zuivering van eiwitoplossingen, filtratie van vloeistoffen voorafgaand aan HPLC en kritieke toepassingen.