Monsterdompelaars, steekhevel
Leverancier: Bürkle
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Plunging Siphon
BURK5315-0300EA 164 EUR
BURK5315-0300 BURK5315-0100 331-2113 BURK5315-0050
Monsterdompelaars, steekhevel
Monsternemers Monsterdompelaars
Plunging siphons for the simple removal of liquid samples.
  • PP, transparant
  • Monstername voor alle lagen of op bepaalde punten mogelijk
  • Bovenste uiteinde met terugloopventiel, onderste uiteinde met kogelventiel
Dompelmonsternemer voor het eenvoudig nemen van vloeibare monsters. Goed zicht dankzij transparante buizen. Bovenste uiteinde met terugloopventiel, onderste uiteinde met kogelventiel.
  • Staploos te vergroten van 100 tot 200 cm (331-2113)
  • Monstername voor alle lagen of op bepaalde punten mogelijk