Spuitfilters, Acrodisc® MS
Leverancier: Pall Laboratory
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Acrodisc®
514-0627EA 192 EUR
514-0627 514-0287
Spuitfilters, Acrodisc® MS
Filters Spuitfilters
Gecertificeerde spuitfilters met uitzonderlijk lage gehaltes van extraheerbare stoffen voor LCMS.
  • Lage ionenonderdrukking/-verbetering
  • Uitstekende chemische bestendigheid, kan worden gebruikt met zowel organische als waterige oplosmiddelen
  • Geringe eiwitbinding
Met water te bevochtigen PTFE-membraan met HDPE-behuizing
Verpakking: Speciale laag extraheerbare buisjes met elk 10 filters. Elk buisje is afgedicht met een dop om de filters te beschermen totdat ze klaar zijn voor gebruik.