Magnetische roerders met verwarmingsplaat, ARE en AREX
Leverancier: VELP Scientifica
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
442-1098EA 293 EUR
442-1098
Magnetische roerders met verwarmingsplaat, ARE en AREX
Roerders Magnetische roerders met verwarmingsplaat
Magnetische roerders met een bovenplaat gecoat met een aluminiumlegering die zorgt voor een gelijkmatige verspreiding van de warmte en goede chemische bestendigheid, veel gebruikt in onderzoek en ontwikkeling, industriële en universiteitslaboratoria.
  • Uitstekende bestendigheid tegen chemicaliën
  • Maximumtemperatuur 370 °C
  • Voor kolven tot 15 liter (ARE) en 20 liter (AREX)
  • Elektronische toerentalregeling tot 1500 rpm
  • Krachtige aandrijfmagneet van het type PCM
  • AREX-modellen behouden een constant toerental, zelfs als de viscositeit wijzigt
  • Aansluiting voor optionele Vertex-contactthermometer voor directe regeling van de monstertemperatuur (alleen AREX)
Hot plate stirrer with CerAlTop™ aluminum alloy and ceramic coating, that can be connected to VTF Vertex digital thermo regulator for direct temperature control of the liquid. Incorporated timer for unsupervised operation and increased productivity.
SpeedServo™ ensures constant speed even when the viscosity changes.
Control panel is IP 42 protected from liquid spills with run-off groove. Clear communication as front panel shows °C and rpm. LED interface enriched for alarms.
VTF EVO allows the thermoregulation management directly from the PC. Data logging system with ramps and set point setting.
Ergonomic design, inclined control panel for easy access and visibility. AluBlocks™ maximise temperature control and save handling time. Run different tubes by combining AluBlocks™.
Certificaten: Beschermingsklasse conform DIN EN 60529: IP 42