2-(Trimethylsilyl)thiazole ≥97%
Leverancier: Thermo Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
B21903.14EA
699
EUR
B21903.14
B21903.03
B21903.06
2-(Trimethylsilyl)thiazole ≥97%
2-(Trimethylsilyl)thiazole
Formule:
C₆H₁₁NSSi MW: 157,31 g/mol Kookpunt: 53…55 °C (10 mmHg) Dichtheid: 0,985 Vlampunt: 57 °C (135 °F) |
MDL Nummer:
MFCD00066274 CAS nummer: 79265-30-8 ADR: 3,III |