(S)-(-)-1-(2-Naphthyl)ethylamine ≥99%, ee 99%, ChiPros®
Leverancier: Thermo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
L17024.03EA 42.3 EUR
L17024.03 L17024.06
(S)-(-)-1-(2-Naphthyl)ethylamine ≥99%, ee 99%, ChiPros®
(S)-(-)-1-(2-Naphthyl)ethylamine
Formule: C₁₂H₁₃N
MW: 171,24 g/mol
Kookpunt: 90 °C (0,15 mmHg)
Smeltpunt: 48…52 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00085366
CAS nummer: 3082-62-0
ADR: 8,III