1-Methyl-2-phenylindole ≥99%
Leverancier: Thermo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
B22105.18EA 87.9 EUR
B22105.18 B22105.09 B22105.30
1-Methyl-2-phenylindole ≥99%
1-Methyl-2-phenylindole
Formule: C₁₅H₁₃N
MW: 207,27 g/mol
Smeltpunt: 98…99 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00022892
CAS nummer: 3558-24-5
EINECS: 222-618-1