Acetonitril ≥99.9%, HiPerSolv CHROMANORM® for preparative HPLC
Leverancier: VWR Chemicals
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
84533.550EA
0
EUR
84533.550
84533.460
84533.950
Acetonitril ≥99.9%, HiPerSolv CHROMANORM® for preparative HPLC
Acetonitril
Formule:
H₃CCN MW: 41,05 g/mol Kookpunt: 81,6 °C (1013 hPa) Smeltpunt: –45,7 °C Dichtheid: 0,782 g/cm³ (20 °C) Vlampunt: 5 °C (gesloten beker) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00001878 CAS nummer: 75-05-8 EINECS: 200-835-2 UN: 1648 ADR: 3,II Bereik: 01-2119471307-38 Merck Index: 13,00071 |
Specification Test Results
Assay (on anhydrous substance) | Min. 99.9 % |
Acidity | Max. 0.0005 meq/g |
Evaporation residue | Max. 5 ppm |
Water | Max. 0.02 % |