Spectrofotometers, GeneQuant 100
Leverancier: Biochrom
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
SCLI80-2130-01EA 7320 EUR
SCLI80-2130-01
Spectrofotometers, GeneQuant 100
Compact instrument met vooraf gedefinieerde methoden voor zuivering van nucleïnezuren, onderzoek naar proteïnes en metingen van de dichtheid in celculturen.
  • Built-in printer (optional) or data output via USB to a PC for printing or storage
  • Optics with no moving parts for high energy throughput combined with a xenon source for long lamp lifetime
  • Three year lamp warranty
De visualisatie van de scans van nucleïnezuren zorgen ervoor dat onzeuiverheden gedetecteerdkunnen worden, wat vooral handig is bij RNA monsters.
Proteïnes kunnen gekwantificeerd worden door BCA, Biuret, Bradford, Direct UV en door de Lowry methodes.