Contec’s EasyCurve™ Mop is speciaal ontworpen voor kritische en gecontroleerde omgevingen en is nu beschikbaar met een geribbelde microvezel onderkant om vlot en eenvoudig deeltjes op te nemen en verontreiniging te verwijderen. De combinatie van de gebogen mopkop en het draaiende verbindingsstuk zorgt voor een moeiteloos oppervlaktecontact en uitstekende wendbaarheid waardoor de EasyCurve™ ideaal is voor het reinigen van plafonds, muren en vloeren. Beschikbaar in niet-steriele of steriele gevalideerde versie.
Mopkoppen:
Zeer absorberend en druppelvrij
Compatibel met de meest voorkomende oplossingen, oplosmiddelen en desinfectiemiddelen
Betere verwijdering van verontreiniging
Budgetvriendelijk en eenvoudig te installeren zonder hulpmiddelen
Mopframe:
Compatibel met Contec EasyCurve™ moppen and QuickConnect™ stelen
Mopkopframe 2724 kan door de meest voorkomende methoden gesteriliseerd worden: gammastraling, ethyleenoxide of autoclavering (121 °C gedurende 30 minuten)
Biedt moeiteloos contact met oppervlakken
Verzekert volledig en uniform contact met alle oppervlakken
Alle onderdelen van het EasyCurve systeem zijn autoclaveerbaar waardoor het een ideale upgrade is voor toepassingen waarbij momenteel sponsrollers en zelfwringende moppen worden gebruikt.