Magnetische roerder met verwarmingsplaat, met meerdere posities, AM4
Leverancier: VELP Scientifica
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
442-1113EA 1530 EUR
442-1113
Magnetische roerder met verwarmingsplaat, met meerdere posities, AM4
Roerders Magnetische roerders met verwarmingsplaat, meerdere posities
Roerder met verwarmingsplaat, met meerdere posities, vier afzonderlijk bedienbare roerplaten gecoat met aluminiumlegering voor uniforme temperatuurverdeling.
  • AM4 heeft vier afzonderlijk bedienbare posities
  • Krachtige aandrijfmagneet van het type PCM
  • Bedieningspaneel IP 42 is beschermd tegen morsen door afvloeiingssleuf
Beschermingsklasse IP conform DIN EN 60529: IP 21