VWR®, Coliform-bad met MX-temperatuurregelaar
Leverancier: VWR
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
VWR®
462-0214EA 3570 EUR
462-0214 VWRU89202-924
VWR®, Coliform-bad met MX-temperatuurregelaar
Baden Baden voor coliformen
Roestvrijstalen bad met gebruiksvriendelijke MX-temperatuurregelaar, heeft drie bedieningsknoppen en aanwijzingen op het scherm. Specifiek ontworpen voor de productie van microbiologische kweekmedia. De controllerbrug, gemaakt van chemisch bestendig DuraTop™, kan eenvoudig worden verwijderd om reiniging van de tank mogelijk te maken. Het bad heeft een opening met deksel voor optionele koelspiraal, ideaal voor instelpunten dichtbij de omgevingstemperatuur.
  • Groot EasyView™ LCD-scherm met alarm- of foutpictogrammen plus Engelse aanwijzingen en menu's
  • Door de gebruiker instelbare hoge en lage temperatuurlimieten en alarmen voor laag vloeistofniveau
  • Drukpomp met één snelheid
  • Geïntegreerde pomp- en verwarmingsspiraalbescherming
  • Eénpuntskalibratie
Voldoet aan DIN 128761, veiligheidsklasse I
Maximale pompcapaciteiten:
11,9 15 l/min 120 mbar.
* T = kamertemperatuur
Leveringsinformatie: Geleverd met scharnierend, doorzichtig baddeksel.