VWR®, Rekken voor reageerbuisjes van 15 tot 50 ml
Leverancier: VWR
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
VWR®
211-0380EA 95.4 EUR
211-0380
VWR®, Rekken voor reageerbuisjes van 15 tot 50 ml
Rekken Tube Racks
PP.
  • Geschikt voor maximaal 12 buizen van vergelijkbare grootte met een diameter van 16 tot 30 mm
  • Opgedrukte referenties voor gemakkelijke identificatie van de slangen
  • Niet geschikt voor autoclaveren
Snel diafragma wijzigen door de 'iris' te openen met de knop of een buisje rechtstreeks in de opening te plaatsen.