Rubidium chloride 99.975% (metals basis), Puratronic®
Leverancier: Thermo Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
|
10851.18EA
653
EUR
10851.18
10851.09
Rubidium chloride 99.975% (metals basis), Puratronic®
Rubidium chloride
Formule:
RbCl MW: 120,92 g/mol Kookpunt: 1390 °C Smeltpunt: 718 °C Dichtheid: 2,800 Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00011187 CAS nummer: 7791-11-9 EINECS: 232-240-9 |